Print…
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5912-100G PC5912-25G PC5912-5G
APOSPC5912-100GEA 244 EUR
APOSPC5912-100G APOSPC5912-25G APOSPC5912-5G
2-Fluoro-p-toluonitrile 98%
2-Fluoro-p-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆FN
Ponto de Fusão: 52…53 °C
Ponto de Inflamação: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094311
Número CAS: 85070-67-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III