Print…
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Perfluorobutyl-1,2-epoxypropane
PC5906P-1G PC5906P-25G PC5906P-100G
APOSPC5906P-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5906P-1G APOSPC5906P-25G APOSPC5906P-100G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentyloxirane
Fórmula: C₇H₅F₉O
Peso Molecular: 276.10 g/mol
Ponto de ebulição: 52 °C/41mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236085
Número CAS: 81190-28-5