Print…
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl Acrylate, Acrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, Acrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester, 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl Acrylate
PC5906D-5G PC5906D-500MG
APOSPC5906D-5GEA 55.1 EUR
APOSPC5906D-5G APOSPC5906D-500MG
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Fórmula: C₉H₇F₉O₂
Peso Molecular: 318.139 g/mol
Ponto de ebulição: 160 °C
Ponto de Fusão: –68 °C
Densidade: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236104
Número CAS: 52591-27-2
UN: 3272
ADR: 3 III