Print…
Perfluoro-2-butene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: FC-1318my
PC5904-100G PC5904-5G
APOSPC5904-100GEA 1370 EUR
APOSPC5904-100G APOSPC5904-5G
Perfluoro-2-butene 97%
Perfluoro-2-butene
Mixture of cis/trans isomers; major impurity is cis/trans-2H-heptafluoro-2-butene.
Fórmula: C₄F₈
Peso Molecular: 200.03 g/mol
Ponto de ebulição: 1.2 °C
Ponto de Fusão: –136…–134 °C
Densidade: 1.5297 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 360-89-4
EINECS: 206-640-9
UN: 2422
ADR: 2.2