Print…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5900-1G PC5900-25G PC5900-5G
APOSPC5900-1GEA 0 EUR
APOSPC5900-1G APOSPC5900-25G APOSPC5900-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline 99%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄NO
Ponto de ebulição: 64…65 °C/15mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832254
Número CAS: 116369-23-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III