2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC5896-5G
PC5896-1G
PC5896-10G
APOSPC5896-5GEA
85.7
EUR
APOSPC5896-5G
APOSPC5896-1G
APOSPC5896-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula:
C₈H₄F₄O₃ Ponto de Fusão: 78…80 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115887 Número CAS: 886497-85-4 |