Print…
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium trifluoro[(pyrrolidin-1-yl)methyl]borate
PC5891-1G PC5891-5G PC5891-25G
APOSPC5891-1GEA 62.8 EUR
APOSPC5891-1G APOSPC5891-5G APOSPC5891-25G
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Potassium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborate
Fórmula: C₅H₁₀BF₃KN
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10700161
Número CAS: 888711-53-3