Print…
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC5889-25G PC5889-5G PC5889-1G
APOSPC5889-25GEA 734 EUR
APOSPC5889-25G APOSPC5889-5G APOSPC5889-1G
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin
Fórmula: C₁₆H₉F₃O₃
Ponto de Fusão: >200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941326
Número CAS: 386704-09-2