Print…
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5887-100G PC5887-250G PC5887-25G
APOSPC5887-100GEA 52.2 EUR
APOSPC5887-100G APOSPC5887-250G APOSPC5887-25G
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 95%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Fórmula: C₄F₁₀O₂S
Ponto de ebulição: 64…66 °C
Ponto de Fusão: –110 °C
Densidade: 1,682 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007422
Número CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II