Print…
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 60.9 EUR
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Fórmula: C₆H₄F₂IN
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07774189
Número CAS: 141743-49-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III