Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5873-1G PC5873-25G PC5873-5G
APOSPC5873-1GEA 52.2 EUR
APOSPC5873-1G APOSPC5873-25G APOSPC5873-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅BrF₃N
Peso Molecular: 264.04 g/mol
Ponto de ebulição: 256…266 °C
Densidade: 1.626 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094308
Número CAS: 474024-36-7