Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5867-1G PC5867-5G
APOSPC5867-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5867-1G APOSPC5867-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236296
Número CAS: 575469-96-4