Print…
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5865-1G PC5865-25G PC5865-5G
APOSPC5865-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5865-1G APOSPC5865-25G APOSPC5865-5G
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate 94%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₉FO₃
Ponto de ebulição: 91 °C/5mmHg
Densidade: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000355
Número CAS: 63131-29-3
EINECS: 263-889-6