Print…
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5857-5G PC5857-1G
APOSPC5857-5GEA 509 EUR
APOSPC5857-5G APOSPC5857-1G
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
2-Amino-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665333
Número CAS: 142012-65-5