Print…
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoyl chloride, (+/-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5847-25G PC5847-5G
APOSPC5847-25GEA 611 EUR
APOSPC5847-25G APOSPC5847-5G
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
(+/-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Fórmula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Peso Molecular: 252.62 g/mol
Ponto de ebulição: 213…214 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00078209
Número CAS: 40793-68-8
UN: 3265
ADR: 8 III