Print…
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5841-1G PC5841-5G
APOSPC5841-1GEA 33.5 EUR
APOSPC5841-1G APOSPC5841-5G
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde 99%
2-Fluoro-6-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄FNO₃
Ponto de Fusão: 62…64 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09835320
Número CAS: 1644-82-2