Print…
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Perfluoro-6-chloro-3,5-dibromohexanenitrile
PC5834-25G PC5834-5G
APOSPC5834-25GEA 696 EUR
APOSPC5834-25G APOSPC5834-5G
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile 97%
6-Chloro-3,5-dibromo-2,2,3,4,4,5,6,6-octafluorohexanenitrile
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08461581
Número CAS: 240800-52-6