Print…
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Iodo-1H,1H-perfluoropentane
PC5822-1G PC5822-5G
APOSPC5822-1GEA 179 EUR
APOSPC5822-1G APOSPC5822-5G
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane
Fórmula: C₅H₂F₉I
Peso Molecular: 359.96 g/mol
Ponto de ebulição: 119 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00233025
Número CAS: 2253-14-7