Print…
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 328 EUR
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O
Ponto de ebulição: 52 °C/0,03mmHg
Ponto de Fusão: 24…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094304
Número CAS: 54109-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III