Print…
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
PC5787-1G PC5787-5G
APOSPC5787-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5787-1G APOSPC5787-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Fórmula: C₃H₂F₅I
Ponto de ebulição: 70…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039405
Número CAS: 354-69-8
EINECS: 206-568-8