Print…
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5783-25G PC5783-5G
APOSPC5783-25GEA 186 EUR
APOSPC5783-25G APOSPC5783-5G
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid
Fórmula: C₉H₆BrFO₂
Ponto de Fusão: 188…192 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142878
Número CAS: 202865-70-1