Print…
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57784-1G PC57784-250MG
APOSPC57784-1GEA 288 EUR
APOSPC57784-1G APOSPC57784-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₅F₃OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11840979
Número CAS: 863118-49-4