Print…
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Carbonic Acid 9-Fluorenylmethyl Pentafluorophenyl Ester, Fmoc-OPfp, 9-Fluorenylmethyl Pentafluorophenyl Carbonate
PC5773-1G PC5773-5G
APOSPC5773-1GEA 104 EUR
APOSPC5773-1G APOSPC5773-5G
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Fórmula: C₂₁H₁₁F₅O₃
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013261
Número CAS: 88744-04-1