Print…
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC5755-1G PC5755-25G PC5755-5G
APOSPC5755-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5755-1G APOSPC5755-25G APOSPC5755-5G
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Peso Molecular: 223.05 g/mol
Ponto de Fusão: 42…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798245
Número CAS: 452972-14-4