Print…
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
PC5751-1G PC5751-250MG PC5751-5G
APOSPC5751-1GEA 169 EUR
APOSPC5751-1G APOSPC5751-250MG APOSPC5751-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₃NO₂
Peso Molecular: 190.9156 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11616522
Número CAS: 1093407-58-9