Print…
Anidrido Pentafluoropropionico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
PC5750-100G PC5750-25G
APOSPC5750-100GEA 365 EUR
APOSPC5750-100G APOSPC5750-25G
Anidrido Pentafluoropropionico 99%
Anidrido Pentafluoropropionico
Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.
Fórmula: C₆F₁₀O₃
Peso Molecular: 310.05 g/mol
Ponto de ebulição: 73…74 °C
Densidade: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000429
Número CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8 II