Print…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5738-25G PC5738-5G
APOSPC5738-25GEA 496 EUR
APOSPC5738-25G APOSPC5738-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08059130
Número CAS: 34328-47-7