Print…
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-fluorobenzoate
PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 49.3 EUR
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Methyl-3-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₇FO₂
Peso Molecular: 154.14 g/mol
Ponto de ebulição: 197 °C
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094302
Número CAS: 455-68-5