Print…
Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5732-100G PC5732-25G PC5732-500G
APOSPC5732-100GEA 0 EUR
APOSPC5732-100G APOSPC5732-25G APOSPC5732-500G
Sodium-3-fluorobenzoate 95%
Sodium-3-fluorobenzoate
Fórmula: C₇H₄FO₂Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788550
Número CAS: 499-57-0