Print…
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
PC5721-5G PC5721-1G PC5721-25G
APOSPC5721-5GEA 26.1 EUR
APOSPC5721-5G APOSPC5721-1G APOSPC5721-25G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅Br₂F
Peso Molecular: 267.92 g/mol
Ponto de ebulição: 112…114 °C/8mmHg
Ponto de Fusão: 42…44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847179
Número CAS: 127425-73-4
UN: 1759
ADR: 8 III