Print…
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5716-100MG PC5716-1G PC5716-250MG
APOSPC5716-100MGEA 219 EUR
APOSPC5716-100MG APOSPC5716-1G APOSPC5716-250MG
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₇BFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026087
Número CAS: 1150561-55-9