Print…
5-Fluoro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5711-1G PC5711-250MG
APOSPC5711-1GEA 0 EUR
APOSPC5711-1G APOSPC5711-250MG
5-Fluoro-1H-indazole
5-Fluoro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅FN₂
Ponto de Fusão: 119…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972877
Número CAS: 348-26-5