Print…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5709-25G PC5709-5G PC5709-10G
APOSPC5709-25GEA 166 EUR
APOSPC5709-25G APOSPC5709-5G APOSPC5709-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Ponto de Fusão: 107…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01862091
Número CAS: 4864-01-1