Print…
1-(Difluoromethyl)-4-nitro-benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrobenzal fluoride
PC57047-1G PC57047-5G
APOSPC57047-1GEA 72.5 EUR
APOSPC57047-1G APOSPC57047-5G
1-(Difluoromethyl)-4-nitro-benzene
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Fórmula: C₇H₅F₂NO₂
Ponto de ebulição: 80…84 °C/1,5mmHg
Ponto de Fusão: 21…26 °C
Densidade: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16659620
Número CAS: 29848-57-5