Print…
Ethyl 2,6-difluorobenzoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2,6-difluorobenzoate
PC57044-100G PC57044-5G
APOSPC57044-100GEA 151 EUR
APOSPC57044-100G APOSPC57044-5G
Ethyl 2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,6-difluorobenzoate
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06204338
Número CAS: 19064-14-3