Print…
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC57042-25G PC57042-5G PC57042-100G
APOSPC57042-25GEA 92.8 EUR
APOSPC57042-25G APOSPC57042-5G APOSPC57042-100G
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09839109
Número CAS: 1099597-32-6