Print…
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Fluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC5704-10G PC5704-5G
APOSPC5704-10GEA 152 EUR
APOSPC5704-10G APOSPC5704-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683502
Número CAS: 63878-73-9