Print…
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
PC57014-1G PC57014-5G PC57014-10G
APOSPC57014-1GEA 52.2 EUR
APOSPC57014-1G APOSPC57014-5G APOSPC57014-10G
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Fórmula: C₇H₅BrFNO₂
Peso Molecular: 234.024 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14698110
Número CAS: 1214336-88-5