Print…
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluoro-4-nitrobromobenzene
PC57010-25G PC57010-5G PC57010-10G
APOSPC57010-25GEA 149 EUR
APOSPC57010-25G APOSPC57010-5G APOSPC57010-10G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₂BrF₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12025434
Número CAS: 147808-42-2