Print…
2-(3-Fluorophenyl)ethanol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5701-1G PC5701-25G PC5701-5G PC5701-100G
APOSPC5701-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5701-1G APOSPC5701-25G APOSPC5701-5G APOSPC5701-100G
2-(3-Fluorophenyl)ethanol 98%
2-(3-Fluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉FO
Ponto de ebulição: 90 °C/3mmHg
Densidade: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045998
Número CAS: 52059-53-7