Print…
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Perfluorophenyl)propanoic acid
PC5700-1G PC5700-5G
APOSPC5700-1GEA 183 EUR
APOSPC5700-1G APOSPC5700-5G
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₅F₅O₂
Peso Molecular: 240.13 g/mol
Ponto de Fusão: 91…96 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020516
Número CAS: 2002-92-8
UN: 3261
ADR: 8 III