Print…
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5699-1G PC5699-5G
APOSPC5699-1GEA 0 EUR
APOSPC5699-1G APOSPC5699-5G
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol
Fórmula: C₉H₇F₅O
Ponto de ebulição: 67…68 °C/5mmHg
Ponto de Fusão: 78…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039613
Número CAS: 715-31-1