Print…
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56975-1G PC56975-5G
APOSPC56975-1GEA 21.9 EUR
APOSPC56975-1G APOSPC56975-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fórmula: C₉H₇FN₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100241
Número CAS: 1048913-86-5