Print…
Pentafluorophenyl isothiocyanate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC5692-5G PC5692-100MG PC5692-1G PC5692-10G
APOSPC5692-5GEA 260 EUR
APOSPC5692-5G APOSPC5692-100MG APOSPC5692-1G APOSPC5692-10G
Pentafluorophenyl isothiocyanate 96%
Pentafluorophenyl isothiocyanate
Fórmula: C₇F₅NS
Ponto de ebulição: 109…110 °C/35mmHg
Densidade: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00041042
Número CAS: 35923-79-6
EINECS: 252-791-9
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III