Print…
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56881-100G PC56881-25G PC56881-5G
APOSPC56881-100GEA 255 EUR
APOSPC56881-100G APOSPC56881-25G APOSPC56881-5G
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09878161
Número CAS: 309721-44-6