Print…
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC56867-1G PC56867-5G PC56867-25G
APOSPC56867-1GEA 132 EUR
APOSPC56867-1G APOSPC56867-5G APOSPC56867-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.46 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16622238
Número CAS: 194804-94-9