Print…
3,4-Difluorobenzylamine 94%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC56852-100G PC56852-25G
APOSPC56852-100GEA 144 EUR
APOSPC56852-100G APOSPC56852-25G
3,4-Difluorobenzylamine 94%
3,4-Difluorobenzylamine
Fórmula: C₇H₇F₂N
Peso Molecular: 143.14 g/mol
Ponto de ebulição: 174
Ponto de Fusão: 31
Densidade: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010145
Número CAS: 72235-53-1
UN: 2735
ADR: 8 III