Print…
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3,6-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
PC56845-1G PC56845-250MG PC56845-5G
APOSPC56845-1GEA 455 EUR
APOSPC56845-1G APOSPC56845-250MG APOSPC56845-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₇BF₂O₃
Peso Molecular: 187.936 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11856009
Número CAS: 919355-30-9