Print…
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5684-1G PC5684-250MG
APOSPC5684-1GEA 58 EUR
APOSPC5684-1G APOSPC5684-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Fórmula: C₅H₂ClF₃N₂
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08275188
Número CAS: 258506-68-2