Print…
5-Fluorosalicylaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC5683-100G PC5683-25G PC5683-5G
APOSPC5683-100GEA 0 EUR
APOSPC5683-100G APOSPC5683-25G APOSPC5683-5G
5-Fluorosalicylaldehyde
Fórmula: C₇H₅FO₂
Ponto de ebulição: 56 °C/0,75mmHg
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01090997
Número CAS: 347-54-6